Learn More
5(6)-Dehydro-4(5)-dihydro D-(-)-Norgestrel (>90%), TRC
Artikelnummer. 30364730
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364730 25 mg 25 Milligramm
30350085 10 mg 10 Milligramm
30354289 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364730 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22993525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100021-05-4
Summenformel C21 H28 O2
Molekulargewicht (g/mol) 312.45
Synonym Levonorgestrel Imp. P (EP), 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-5-en-20-yn-3-one (δ5-Levonorgestrel)
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5(6)-Dehydro-4(5)-dihydro D-(-)-Norgestrel
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,5,16-19,23H,3,6-13H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formelmasse 312.2089