Learn More
5,6-Diaminobenzimidazol-Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5,6-Diaminobenzimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 90000-54-7 |
| Summenformel | C7 H8 N4 . 2 Cl H |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N4.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-3H,8-9H2,(H,10,11);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1cc2nc[nH]c2cc1N |
| IUPAC-Name | 1H-Benzimidazol-5,6-diamin;dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 221.09 |
| Formelmasse | 220.0283 |