missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,6-Dichlor-2-mercaptobenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021817
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11436847 1 g 1 Gramm
11446847 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11436847

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14309.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 19462-98-7 | C7H4Cl2N2S | 219.083 g/mol

It is employed in the synthesis of 2?,3?-dideoxy and 2?,3?-unsaturated ribofuranonucleosides as potential antiviral agents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird bei der Synthese von 2′,3′-Dideoxy und 2′,3′-ungesättigten Ribofuranonukleosiden als potenzielles antivirales Mittel eingesetzt.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 19462-98-7
Summenformel C7H4Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 219.083
MDL-Nummer MFCD00052398
InChI-Schlüssel AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774259
IUPAC-Name 5,6-Dichlor-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Schmelzpunkt ∼350°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Synonym 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.09
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.