Learn More
5,6-Dichloropurin-1-Beta-D-Ribofuanosyl-H-benzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30385034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385034 1 g
30371577 10 mg
30368930 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4358201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-85-0
Summenformel C12 H12 Cl2 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 319.14
Synonym 5,6-Dichloropurine-1-B-D-Ribofuanosyl-H-Benzimidazole
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-Dichlorbenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dichloropurine-1-beta-D-ribofuanosyl-H-benzimidazole
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formelmasse 318.0174