Learn More
5,6-Dicyan-3-thienyl-2-pyrazinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444758
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15444758 1 g 1 Gramm
15454758 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15444758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58483.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421263-07-1
Summenformel C10H4N4OS
Molekulargewicht (g/mol) 228.229
MDL-Nummer MFCD22988953
InChI-Schlüssel UNKZQYRUAFQDJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dicyano-3-thienyl-2-pyrazinone, 5-oxo-6-thiophen-3-yl-4h-pyrazine-2,3-dicarbonitrile
PubChem CID 97030351
IUPAC-Name 6-Oxo-5-Thiophen-3-yl-1H-Pyrazin-2,3-Dicarbonitril
SMILES C1=CSC=C1C2=NC(=C(NC2=O)C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dicyano-3-thienyl-2-pyrazinone
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 228.23
Reinheit (%) 97%