Learn More
5,6-Dihydro-4H-Pyrrolo[3,4-D]Thiazoldihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30372908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372908 100 mg -
30377364 10 mg -
30371223 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30372908 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD679593100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1393686-96-8
Summenformel C5H6N2S.2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 199.1
Synonym 4H-Pyrrolo[3,4-d]thiazole, 5,6-dihydro-, hydrochloride (1:2) (ACI), 5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.C1NCc2scnc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dihydro-4h-Pyrrolo[3,4-D]Thiazole Dihydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2S.2ClH/c1-4-5(2-6-1)8-3-7-4;;/h3,6H,1-2H2;2*1H
Formelmasse 197.9785