Learn More
5,6-Dihydro-Tofacitinib, TRC
Artikelnummer. 30134367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134367 50 mg 50 Milligramm
30010509 25 mg 25 Milligramm
30007968 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134367 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45024050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1640972-35-5
Summenformel C16H22N6O
Molekulargewicht (g/mol) 314.39
Synonym 5,6-Dihydro CP-690550, 3-((3R,4R)-3-((6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)(methyl)amino)-4-methylpiperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile
SMILES O=C(CC#N)N(C1)CC[C@@H](C)[C@H]1N(C)C2=C3C(NCC3)=NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dihydro CP-690550
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H22N6O/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16/h10-11,13H,3-5,7-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)/t11-,13+/m1/s1
Formelmasse 314.1855
Reinheit (%) >95%