Learn More
5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2,7(1H,4H)-Dion, TRC
Artikelnummer. 30388528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388528 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388528 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD449195100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,7(1H,4H)-dione
CAS 92260-81-6
Summenformel C11 H10 N2 O2
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H10N2O2/c14-9-5-2-6-13-10-7(9)3-1-4-8(10)12-11(13)15/h1,3-4H,2,5-6H2,(H,12,15)
SMILES O=C1CCCN2C(=O)Nc3cccc1c23
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
Formelmasse 202.0742