Learn More
5,6-Dihydrouracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043654
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11311437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01918.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 504-07-4 | C4H6N2O2 | 114.10 g/mol
5,6-Dihydrouracil acts as an intermediate in the catabolism of uracil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5,6-Dihydrouracil wirkt als Zwischenprodukt im Stoffwechsel von Uracil.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-07-4
Summenformel C4H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.10
MDL-Nummer MFCD00006029
InChI-Schlüssel OIVLITBTBDPEFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrouracil, 5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, dihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, dihydrouracile, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro, di-h-uracil, dihydro-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, hydrouracil 8ci
PubChem CID 649
ChEBI CHEBI:15901
IUPAC-Name 1,3-Diazinan-2,4-dion
SMILES O=C1CCNC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dihydrouracil
Schmelzpunkt 278°C to 280°C
Menge 1 g
Beilstein 112496
Löslichkeitsinformationen Soluble in Sodium Hydroxide.
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 97%