Learn More
5,6-Dihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493587 250 mg 250 Milligramm
11401720 1 g 1 Gramm
11411720 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27039.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6665-66-3 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6665-66-3
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.241
MDL-Nummer MFCD00601534
InChI-Schlüssel AGZAGADSYIYYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dihydroxyflavone, 5,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,6-dihydroxy-2-phenyl
PubChem CID 14349487
IUPAC-Name 5,6-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dihydroxyflavone
Menge 250 mg
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 97%