Learn More
5,6-Dimethoxyindan-1-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30462184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462184 4 x 25 mg 100 Milligramm
30049690 25 mg 25 Milligramm
17962386 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462184 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0677.1900254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5,6-Dimethoxyindan-1-on, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dimethoxy-1-indanone
CAS 2107-69-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H12 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450, Donepezil Hydrochloride Impurity B, Donepezil Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
IUPAC-Name 5,6-Dimethoxy-2,3-Dihydroinden-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 192,0786 g/mol