Learn More
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403257
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15403257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23717.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3002-81-1
Summenformel C14H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 208.264
MDL-Nummer MFCD00004983
InChI-Schlüssel BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 5,6-dimethyl, acmc-1afjl, brpqdjpjbcqfsr-uhfffaoysa, 5,6-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline
PubChem CID 76357
IUPAC-Name 5,6-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin
SMILES CC1=C2C=CC=NC2=C3C(=C1C)C=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt 266°C to 269°C
Menge 250 mg
Beilstein 160918
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 98%