Learn More
5,6-Dimethyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin, 96 %
Artikelnummer. 15459169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459169 250 mg 250 Milligramm
15449169 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20435.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30091-54-4
Summenformel C10H10N4
Molekulargewicht (g/mol) 186.218
MDL-Nummer MFCD09909574
InChI-Schlüssel NAFPPMVYCAHBAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazine, 5,6-dimethyl-3-2-pyridinyl, 5,6-dimethyl-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazine, 3-2-pyridyl-5,6-dimethyl-1,2,4-triazine
PubChem CID 12720254
IUPAC-Name 5,6-Dimethyl-3-Pyridin-2-yl-1,2,4-Triazin
SMILES CC1=C(N=NC(=N1)C2=CC=CC=N2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dimethyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Menge 250 mg
Formelmasse 186.22
Reinheit (%) 96%