Learn More
5,6-Diphenyl-2-morpholinon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477168
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15477168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60688.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Diphenyl-2-morpholinone
CAS 19180-79-1
Summenformel C16H15NO2
MDL-Nummer MFCD09835325
Menge 1 g
Synonym 5,6-diphenyl-2-morpholinone, 5, 6-diphenyl-2-morpholinone, 2-morpholinone,5,6-diphenyl-, 5s,6r, acmc-20a5cn, 2-morpholinone,5,6-diphenyl, 5r,6s-diphenyl-2-morpholinone, 5s,6r-diphenyl-2-morpholinone
InChI-Schlüssel LTPOSIZJPSDSIL-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C1CNC(C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 5,6-Diphenylmorpholin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 253.30
PubChem CID 23365117
Formelmasse 253.3
Reinheit (%) 98%