Learn More
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4'-disulfonsäure Dinatriumsalsalz Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322896 5 g 5 Gramm
11312896 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10607.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.94 €
    80.65 € / 5 Gramm
    Sparen 18.29 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1264198-47-1 | C20H12N4Na2O6S2 | 514.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Reagenz zur Bestimmung von Serum-Eisen. Reagenz für die gleichzeitige spektrophotometrische Bestimmung von Eisen und Kupfer. PDT ist der nicht sulfonierte Vorläufer von Ferrozin (FZ), einem häufig verwendeten Reagenz für Fe(II).
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1264198-47-1
Summenformel C20H12N4Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 514.44
MDL-Nummer MFCD00717621
InChI-Schlüssel DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrozin, ferrozine, ferrozine disodium salt, unii-29j2ciw9pk, 29j2ciw9pk, 3-2-pyridyl-5,6-di 4-phenylsulfonic acid-1,2,4-triazine, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridyl-triazine-5,6-diyl dibenzenesulfonic acid disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid,disodium salt, benzenesulfonic acid, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-, disodium salt
PubChem CID 34127
IUPAC-Name Dinatrium;4-[3-Pyridin-2-yl-6-(4-Sulfonatophenyl)-1,2,4-Triazin-5-yl]Benzylsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
Menge 5 g
Beilstein 5222087
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 514.46 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate