missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4'-disulfonsäure Dinatriumsalsalz Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7045411
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11312896 1 g 1 Gramm
11322896 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11312896

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10607.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1264198-47-1 | C20H12N4Na2O6S2 | 514.44 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
Reagenz zur Bestimmung von Serum-Eisen. Reagenz für die gleichzeitige spektrophotometrische Bestimmung von Eisen und Kupfer. PDT ist der nicht sulfonierte Vorläufer von Ferrozin (FZ), einem häufig verwendeten Reagenz für Fe(II).

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1264198-47-1
Summenformel C20H12N4Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 514.44
MDL-Nummer MFCD00717621
InChI-Schlüssel DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrozin, ferrozine, ferrozine disodium salt, unii-29j2ciw9pk, 29j2ciw9pk, 3-2-pyridyl-5,6-di 4-phenylsulfonic acid-1,2,4-triazine, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridyl-triazine-5,6-diyl dibenzenesulfonic acid disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid,disodium salt, benzenesulfonic acid, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-, disodium salt
PubChem CID 34127
IUPAC-Name Dinatrium;4-[3-Pyridin-2-yl-6-(4-Sulfonatophenyl)-1,2,4-Triazin-5-yl]Benzylsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=CC=N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
Menge 1 g
Beilstein 5222087
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 514.46 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.