Learn More
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4″-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421057 1 g 1 Gramm
11431057 5 g 5 Gramm
11441057 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24066.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1266615-85-3 | C20H15N4NaO7S2 | 510.471 g/mol
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate is used in the accurate determination of sub microgram levels of serum iron. (i.e.. reagent for the spectrophotometric determination of Fe).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4″-disulfonsäure-Mononatriumsalsalzhydrat wird für die genaue Bestimmung der Submikrogramm-Konzentrationen von Eisen in Serumn verwendet. (d. h. Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Fe).
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1266615-85-3
Summenformel C20H15N4NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 510.471
MDL-Nummer MFCD00150794
InChI-Schlüssel MBOKSYFCYXIJRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ferrozine mono-sodium salt hydrate, pdt disulfonate monosodium salt hydrate, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p inverted exclamation marka-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid monosodium salt hydrate, sodium 4-3-pyridin-2-yl-6-4-sulfophenyl-1,2,4-triazin-5-yl benzenesulfonate hydrate
PubChem CID 71311205
IUPAC-Name Natrium;4-[3-Pyridin-2-yl-6-(4-Sulfophenyl)-1,2,4-Triazin-5-yl]Benzylsulfonat;Hydrat
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=C(N=N2)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)O)C4=CC=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Menge 1 g
Beilstein 5222087
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly).
Formelmasse 492.47 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%