Learn More
5,6-Methylendioxy-2-aminoindan (MDAI), LoGiCal
Artikelnummer. 30463981
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30463981 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30463981 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1275.05
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
CAS 132741-81-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym MDAI, 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c11-8-1-6-3-9-10(13-5-12-9)4-7(6)2-8/h3-4,8H,1-2,5,11H2
Lösungstyp Neat
SMILES NC1Cc2cc3OCOc3cc2C1
IUPAC-Name 6,7-Dihydro-5H-Cyclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amin
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Menge 10 mg
Formelmasse 177.079 g/mol