Learn More
5,6-Methylendioxy-2-phenylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025535
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11369699
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21065.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 64943-90-4 | C15H11NO2 | 237.258 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64943-90-4
Summenformel C15H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 237.258
MDL-Nummer MFCD00798602
InChI-Schlüssel OURPDRQDIRKULF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-methylenedioxy-2-phenylindole, 6-phenyl-5h-1,3 dioxolo 4,5-f indole, 6-phenyl-2h,5h-1,3 dioxolo 4,5-f indole, acmc-20am77, 6-phenyl-5h-1,3-dioxolo 4,5-f indole, 5h-1,3-dioxolo 4,5-f indole,6-phenyl, 6-phenyl-2h-1,3-dioxolano 4,5-f indole
PubChem CID 4067102
IUPAC-Name 6-Phenyl-5H-[1,3]Dioxolo[4,5-f]Indol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C3C(=C2)C=C(N3)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole
Menge 1 g
Formelmasse 237.26
Reinheit (%) 97%