Learn More
5,6-Monoepoxyretinylacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5,6-Monoepoxyretinyl Acetate |
| CAS | 801-72-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C22H32O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 5,6-Epoxy-5,6-dihydroretinol Acetate, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane Retinol Deriv. |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H32O3/c1-17(9-7-10-18(2)12-16-24-19(3)23)11-15-22-20(4,5)13-8-14-21(22,6)25-22/h7,9-12,15H,8,13-14,16H2,1-6H3/b10-7+,15-11+,17-9+,18-12+ |
| SMILES | CC(OC/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C12C(O1)(CCCC2(C)C)C)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 344.49 |
| Formelmasse | 344.2351 |
| Mehr anzeigen |