Learn More
5,7-Dibrom-8-hydroxychinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432447
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432447 250 g 250 Gramm
11422447 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14284.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 521-74-4 | C9H5Br2NO | 302.953 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 521-74-4
Summenformel C9H5Br2NO
Molekulargewicht (g/mol) 302.953
MDL-Nummer MFCD00006785
InChI-Schlüssel ZDASUJMDVPTNTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym broxyquinoline, 5,7-dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-dibromo-8-quinolinol, broxyquinolin, dibromoxin, dibromoxine, dibromoxyquinoline, broxiquinoline, dibromoquin, broxykinolin
PubChem CID 2453
IUPAC-Name 5,7-Dibromchinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Br)Br)O)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
Schmelzpunkt 198°C to 203°C
Menge 250 g
Beilstein 153624
Merck Index 14,1453
Formelmasse 302.96
Reinheit (%) 98%