Learn More
5,7-Dichlor-1,6-naphthyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11926711 1 g Glasflasche -
11358431 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926711 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 337958-60-8 | C8H4Cl2N2 | 199.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 337958-60-8
Summenformel C8H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 199.04
InChI-Schlüssel HNRPBMNTCYRAJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem14653, 5,7-dichloro-1,6-napthyridine, 1,6-naphthyridine,5,7-dichloro, 1,6-naphthyridine, 5,7-dichloro, 5,7-bis chloranyl-1,6-naphthyridine
PubChem CID 12204233
IUPAC-Name 5,7-Dichlor-1,6-Naphthyridin
SMILES C1=CC2=C(N=C(C=C2N=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5, 7-Dichloro-1, 6-naphthyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver