Learn More
5,7-Dichlor-8-hydroxychinolin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616302 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10616302 100 g Glasflasche 100 Gramm
10132380 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616302 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 113431000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 773-76-2 | C9H5Cl2NO | 214.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773-76-2
Summenformel C9H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 214.05
MDL-Nummer MFCD00006786
InChI-Schlüssel WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxine, 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline, chlorquinol, capitrol, dichloroxin, quixalin, chloroxyquinoline, dichloroquinolinol, dikhloroskin, 5,7-dichloro-8-quinolinol
PubChem CID 2722
ChEBI CHEBI:59477
IUPAC-Name 5,7-Dichlorchinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)Cl)O)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5, 7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 178°C to 183°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 21, 95
Merck Index 15, 2181
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in water at ph 1 or >9;,slightly soluble in ethanol,acetone,chloroform,,and dmso;,soluble in alkali,benzene,petroleum ether
Formelmasse 214.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fluffiges Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.