Learn More
5,7-Dichlorokynurensäure
Artikelnummer. 15433779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433779 50 mg 50 Milligramm
15413779 10 mg 10 Milligramm
15423779 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61138.MF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 190908-40-8 | C10H7Cl2NO4 | 276,069 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 190908-40-8
Summenformel C10H7Cl2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 276.069
MDL-Nummer MFCD11045951
InChI-Schlüssel READYYZXDSXRQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, dcka hydrate, c10h5cl2no3 hydrate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid monohydrate, 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, solid hplc, 2-quinolinecarboxylic acid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, monohydrate, 2-quinolinecarboxylicacid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, hydrate 1:1, 5,7-dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 23723057
IUPAC-Name 5,7-Dichlor-4-Oxo-1H-Chinolin-2-Carbonsäure;Hydrat
SMILES C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)O)Cl.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate
Farbe Gelb
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute sodium hydroxide
Formelmasse 258.06
Physikalische Form Fest
RUO– Nur für Forschungszwecke