Learn More
5,7-Dichlorkynurensäure Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042035
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15413779 10 mg 10 Milligramm
15433779 50 mg 50 Milligramm
15423779 100 mg 100 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15413779
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61138.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 190908-40-8 | C10H7Cl2NO4 | 276.069 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 190908-40-8
Summenformel C10H7Cl2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 276.069
MDL-Nummer MFCD11045951
InChI-Schlüssel READYYZXDSXRQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, dcka hydrate, c10h5cl2no3 hydrate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid monohydrate, 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, solid hplc, 2-quinolinecarboxylic acid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, monohydrate, 2-quinolinecarboxylicacid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, hydrate 1:1, 5,7-dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 23723057
IUPAC-Name 5,7-Dichlor-4-Oxo-1H-Chinolin-2-Carbonsäure;Hydrat
SMILES C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)O)Cl.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate
Farbe Gelb
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute sodium hydroxide
Formelmasse 258.06
Physikalische Form Fest