Learn More
5,7-Difluor-1-Indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440438 5 g 5 Gramm
15430438 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54002.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 84315-25-3 | C9H6F2O | 168.14 g/mol
5,7-Difluoro-1-indanone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5,7-Difluor-1-indanon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser 0.081 g/l 25 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84315-25-3
Summenformel C9H6F2O
Molekulargewicht (g/mol) 168.14
MDL-Nummer MFCD09908161
InChI-Schlüssel XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-difluoro-1-indanone, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5,7-difluoro-2,3-dihydro, 5,7-difluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one,5,7-difluoro-2,3-dihydro, acmc-20a83k, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-indene-1-one
PubChem CID 11789595
IUPAC-Name 5,7-Difluor-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES FC1=CC(F)=C2C(=O)CCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Difluoro-1-indanone
Schmelzpunkt 81°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water 0.081g/L 25°C.
Formelmasse 168.14
Reinheit (%) 97%