Learn More
5,7-Dihydroxy-4-Methylcumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451888 1 g 1 Gramm
11461888 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14528.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2107-76-8 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2107-76-8
Summenformel C10H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD00016966
InChI-Schlüssel QNVWGEJMXOQQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyllimetol, 4-methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, chembl12252, unii-vp62d4346m
PubChem CID 5354284
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-4-methylchromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(=CC(=C12)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Schmelzpunkt 298°C to 300°C
Menge 1 g
Beilstein 179133
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 98%