Learn More
5,7-Dimethoxycumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490837 0.25 g 0.25 Gramm
11470837 1 g 1 Gramm
11480837 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23226.01
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 487-06-9 | C11H10O4 | 206.197 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-06-9
Summenformel C11H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 206.197
MDL-Nummer MFCD00006870
InChI-Schlüssel NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dimethoxycoumarin, citropten, limettin, citroptene, citraptene, limetin, 5,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 5,7-dimethoxy-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy, coumarin, 5,7-dimethoxy
PubChem CID 2775
IUPAC-Name 5,7-Dimethoxychromen-2-on
SMILES COC1=CC(=C2C=CC(=O)OC2=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dimethoxycoumarin
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 0.25 g
Merck Index 14,5492
Formelmasse 206.2
Reinheit (%) 98%