Learn More
5,7-Dimethoxycumarin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Citropten |
| CAS | 487-06-9 |
| Summenformel | C11 H10 O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy-, Citropten (6CI), Coumarin, 5,7-dimethoxy- (7CI,8CI), 5,7-Dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one, 5,7-Dimethoxycoumarin, Ciproten, Citraptene, Citroptene, Limetin, Limettin, NSC 102793, NSC 217987 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC-Name | 5,7-Dimethoxychromen-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.19 |
| Formelmasse | 206.0579 |