Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5, 7-Dimethylisatin |
| Namenshinweis | 95% |
| CAS | 39603-24-2 |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C10H9NO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00047219 |
| Mehr anzeigen |