Learn More
5-Acetamido-2-(Pentafluorethyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15472689
Click to view available options
Menge:
100 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Acetamido-2-(pentafluoroethyl)pyridine
CAS 1580464-60-3
Summenformel C9H7F5N2O
Menge 100 mg
Synonym N-(6-Perfluoroethyl-3-pyridyl)acetamide
InChI-Schlüssel FTIYUAIKVLBBTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CN=C(C=C1)C(C(F)(F)F)(F)F
IUPAC-Name N-[6-(1,1,2,2,2-Pentafluorethyl)pyridin-3-yl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 254.16
PubChem CID 99728620
Formelmasse 254.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest