Learn More
5-Acetamidonaphthalin-1-sulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30317445
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317445 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317445 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA15846510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetamidonaphthalene-1-sulfonyl Chloride
CAS 52218-37-8
Summenformel C12 H10 Cl N O3 S
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10ClNO3S/c1-8(15)14-11-6-2-5-10-9(11)4-3-7-12(10)18(13,16)17/h2-7H,1H3,(H,14,15)
SMILES CC(=O)Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 5-Acetamidonaphthalin-1-Sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 283.73
Formelmasse 283.007