Learn More
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021419
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11424774 5 g 5 Gramm
11434774 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11424774
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13741.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 38205-60-6 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38205-60-6
Summenformel C7H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 155.215
MDL-Nummer MFCD00005331
InChI-Schlüssel BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2,4-dimethylthiazole, 2,4-dimethyl-5-acetylthiazole, 1-2,4-dimethylthiazol-5-yl ethanone, 1-2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, unii-pd36fu2wgy, ethanone, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl ethanone, pd36fu2wgy, 2,4-dimethyl-5-thiazoyl methyl ketone, ketone, 2,4-dimethyl-5-thiazolyl methyl
PubChem CID 520888
IUPAC-Name 1-(2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-yl)Ethanon
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Dichte 1.15
Siedepunkt 230°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 5 g
Beilstein 120560
Formelmasse 155.22
Reinheit (%) 99%