Learn More
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387226 5 g 5 Gramm
11397226 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09108.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 30748-47-1 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30748-47-1
Summenformel C6H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 156.203
MDL-Nummer MFCD00051952
InChI-Schlüssel PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-5-acetylthiazole, 1-2-amino-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-acetyl-2-amino-4-methylthiazole, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one, 1-2-amino-4-methyl-thiazol-5-yl-ethanone, 5-acetyl-2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, ethanone, 1-2-amino-4-methyl-5-thiazolyl, 1-2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 5-acetyl-4-methyl-2-thiazolamine
PubChem CID 720882
IUPAC-Name 1-(2-Amino-4-Methyl-1,3-Thiazol-5-yl)Ethanon
SMILES CC1=C(SC(=N1)N)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Schmelzpunkt ∽268°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 127111
Formelmasse 156.21
Reinheit (%) ≥97%