Learn More
5-Acetyl-2-Methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11986381 1 g 1 Gramm
11916391 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986381 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438170010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 213193-32-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 213193-32-9
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
InChI-Schlüssel RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-methoxypyridine, 1-6-methoxypyridin-3-yl ethanone, 1-6-methoxypyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-methoxy-3-pyridyl ethanone, ethanone, 1-6-methoxy-3-pyridinyl, 3-acetyl-6-methoxypyridine, 1-6-methoxy-3-pyridinyl ethanone, pubchem16770, acmc-209fj4, 2-methoxy-5-acetylpyridine
PubChem CID 10534837
IUPAC-Name 1-(6 -Methoxypyridin-3-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Acetyl-2-methoxypyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53.0°C to 54.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Acetyl-2-methoxypyridine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.