Learn More
5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-1,3-benzoldicarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30309475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309475 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA168180100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
CAS 31127-80-7
Summenformel C16 H20 I3 N3 O7
Menge 100 mg
Synonym 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, 5-Acetylamino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 5-Acetamido-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-isophthalamide, Iohexol impurity A (EP), Iohexol Related Compound A (USP)
InChI-Formel InChI=1S/C16H20I3N3O7/c1-6(25)22-14-12(18)9(15(28)20-2-7(26)4-23)11(17)10(13(14)19)16(29)21-3-8(27)5-24/h7-8,23-24,26-27H,2-5H2,1H3,(H,20,28)(H,21,29)(H,22,25)
SMILES CC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
IUPAC-Name 5-Acetamido-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 747.06
Formelmasse 746.8435