Learn More
5-Acetylsalicylamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11423857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423857 100 g 100 Gramm
11403857 5 g 5 Gramm
11413857 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18303.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40187-51-7
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00049222
InChI-Schlüssel LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
PubChem CID 198212
IUPAC-Name 5-Acetyl-2-Hydroxybenzamid
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetylsalicylamide
Schmelzpunkt 220°C to 222°C
Menge 100 g
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 98%