Learn More
5-Acetylsalicylamid, TRC
Artikelnummer. 30318860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318860 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318860 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18794525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetylsalicylamide
CAS 40187-51-7
Summenformel C9H9NO3
Menge 25 g
Synonym 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)N
IUPAC-Name 5-Acetyl-2-Hydroxybenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
Formelmasse 179.0582