Learn More
5-Acetylsalicylamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Acetylsalicylamide |
| CAS | 40187-51-7 |
| Summenformel | C9H9NO3 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13) |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)N |
| IUPAC-Name | 5-Acetyl-2-Hydroxybenzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.17 |
| Formelmasse | 179.0582 |