Learn More
5-Acetylsalicylsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30313033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313033 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313033 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1877555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetylsalicylic Acid Methyl Ester
CAS 16475-90-4
Summenformel C10H10O4
Menge 5 g
Synonym 5-Acetyl-2-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-acetylbenzoate, Methyl 3-Acetyl-6-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetyl-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetylsalicylate, NSC 67867
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)C
IUPAC-Name Methyl5-Acetyl-2-Hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Formelmasse 194.0579