Learn More
5-Acetylthiophen-2-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455103 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11455103 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12765.88
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
CAS 88653-55-8
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Siedepunkt 95°C to 97°C (0.5 mmHg)
Summenformel C7H5NOS
MDL-Nummer MFCD00052314
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1306961
Synonym 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101
InChI-Schlüssel VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
IUPAC-Name 5-Acetylthiophen-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 151.18
PubChem CID 2747565
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 97%