Learn More
5-Acetylthiophen-2-carbonsäure, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11393157 5 g 5 Gramm
11303167 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13588.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4066-41-5 | C7H6O3S | 170.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4066-41-5
Summenformel C7H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 170.182
MDL-Nummer MFCD00055512
InChI-Schlüssel LIKIMWYKJUFVJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-acetyltiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-acetyl, 5-acetyl-2-thenoic acid, acmc-1ae0g, 5-carboxy-2-acetylthiophene, 5-acetylthiophene-2-carboxylicacid, 5-acetyl-thiophen-2-carboxylic acid, 5-acetyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-acetyl-2-thiophene-carboxylic acid
PubChem CID 3742727
IUPAC-Name 5-Acetylthiophen-2-Carbonsäure
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 208°C to 212°C
Menge 5 g
Beilstein 128897
Formelmasse 170.19
Reinheit (%) ≥98%