Learn More
5-Amino-1,3,4-Thiadiazol-2-Thiol, TRC
Artikelnummer. 30240984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240984 1 g 1 Gramm
30240919 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6333001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2349-67-9
Summenformel C2H3N3S2
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
Synonym 1,3,4-Thiadiazole-2-thiol, 5-amino- (6CI,8CI), δ2-1,3,4-Thiadiazoline-2-thiol, 5-imino- (7CI), 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione, 2-Amino-1,3,4-thiadiazol-5-thiol, 2-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-mercaptan, 2-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-5-mercaptothiadiazole, 2-Amino-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-5-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-δ2-1,3,4-thiadiazoline-5-thione, 2-Mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole, 2-Mercapto-5-aminothiadiazole, 2-Thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 5-Amino-1,3,4-thiadiazoline-2-thione, 5-Amino-1,3,4-thidiazole-2-thiol, 5-Amino-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-2-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 5-Thio-2-amino-[1,3,4]thiadiazole, 5-Thiol-2-amino-1,3,4-thiadiazole, ATT, NSC 209061, NSC 21402, WR 180
IUPAC-Name 5-Amino-1,3,4-Thiadiazol-2-Thiol
SMILES Nc1nnc(S)s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
Formelmasse 132.9768