Learn More
5-Amino-1-(3-Chlorphenyl)-1H-Pyrazol-4-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392339 5 g 5 Gramm
11382339 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27287.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51516-68-8 | C10H7ClN4 | 218.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51516-68-8
Summenformel C10H7ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 218.64
MDL-Nummer MFCD00128298
InChI-Schlüssel VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-, 5-amino-1-3-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,5-amino-1-3-chlorophenyl, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl
PubChem CID 734496
IUPAC-Name 5-Amino-1-(3-Chlorphenyl)-Pyrazol-4-Carbonitril
SMILES NC1=C(C=NN1C1=CC=CC(Cl)=C1)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Schmelzpunkt 183°C to 187°C
Menge 5 g
Formelmasse 218.65
Reinheit (%) 97%