Learn More
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439853 1 g 1 Gramm
11449853 5 g 5 Gramm
11459853 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12980.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3524-32-1 | C5H9N3 | 111.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3524-32-1
Summenformel C5H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 111.148
MDL-Nummer MFCD00051651
InChI-Schlüssel ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
PubChem CID 520721
IUPAC-Name 2,5-Dimethylpyrazol-3-Amin
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 72°C to 77°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Menge 1 g
Beilstein 113420
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 111.14
Reinheit (%) 98%