Learn More
5-Amino-1-Methyl-2-Oxoindolin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 162.19 |
| Reinheit (%) | 90% |