Learn More
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412408 1 g 1 Gramm
11422408 5 g 5 Gramm
11432408 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15754.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10199-50-5 | C10H11N3 | 173.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10199-50-5
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.219
MDL-Nummer MFCD00067874
InChI-Schlüssel KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 517779
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Phenylpyrazol-3-Amin
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 124°bis 130 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 743807
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%