Learn More
5-Amino-1-naphthalinsulfonsäure, 90 %, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 84-89-9 |
| Summenformel | C10H9NO3S |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-Amino-5-naphthalenesulfonic Acid, 1-Amino-5-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-5-sulfonic Acid, 5-Naphthylamine-1-sulfonic Acid, 5-Sulfo-1-naphthylamine, Laurent Acid, NSC 28691, NSC 7553 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14) |
| SMILES | Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 5-aminonaphthalin-1-sulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.25 |
| Formelmasse | 223.0303 |