Learn More
5-Amino-1-naphthol, TRC
Artikelnummer. 30317103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317103 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA618670250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-naphthol
CAS 83-55-6
Summenformel C10H9NO
Menge 250 mg
Synonym 1-Amino-5-hydroxynaphthalene, 1-Amino-5-naphthol, 5-Amino-1-naphthalenol, 5-Amino-1-naphthol, 5-Amino-α-naphthol, 5-Hydroxy-1-naphthalenamine, 5-Hydroxy-1-naphthylamine, C.I. 76650, NSC 1499
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H,11H2
SMILES OC1=C2C=CC=C(N)C2=CC=C1
IUPAC-Name 5-Aminonaphthalin-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 159.18
Formelmasse 159.0684