Learn More
5-Amino-1-pentanol, TRC
Artikelnummer. 30133444
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133444 100 g 100 Gramm
30010702 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133444 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA618975100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2508-29-4
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.16
Synonym 1-Amino-5-hydroxypentane, 1-Amino-5-pentanol, 5-Aminopentanol, 5-Hydroxy-1-pentanamine, 5-Hydroxypentylamine, Pentanolamine;
IUPAC-Name 5-aminopentan-1-ol
SMILES NCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-pentanol
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Formelmasse 103.0997